Learn More
4,4'-Tiobisbenzenatiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Thiobisbenzenethiol |
| CAS | 19362-77-7 |
| Fórmula molecular | C12H10S3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4,4'-Dimercaptodiphenyl Sulfide, 4,4'-Thiobis(phenylthiol), 4,4'-Thiobisbenzenedithiol, 4,4'-Thiobisbenzenethiol, 4,4'-Thiodibenzenethiol, Bis(4-mercaptophenyl) Sulfide, p,p'-Dimercaptodiphenyl Sulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H |
| SMILES | Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-sulfanilfenil)sulfanilbenzenatiol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9945 |