Learn More
4,4-tetrametilenglutarimida, TRC
Código de producto. 30426589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426589 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30426589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3028801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), 1,1-Cyclopentanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 3,3-Tetramethyleneglutarimide, 3-Spirocyclopentaneglutarimide, 4,4-Tetramethyleneglutarimide, NSC 400092, β-Spirocyclopentaneglutarimide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMILES O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
Nombre IUPAC 8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona
Peso molecular (g/mol) 167.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946
Porcentaje de pureza >95