Learn More
4-[4-(terc-Butilo)-1,3-tiazol-2-il]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10663593 250 mg 250 miligramos
10099251 1 g 1 g
10409084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10663593 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04244CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175202-78-5
Fórmula molecular C14H15NOS
Peso molecular (g/mol) 245.34
Número MDL MFCD00084914
Clave InChI IIKIVYFYAIKVBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-1,1-dimethylethyl-2-thiazolyl, 4-tert-butyl-2-4-formylphenyl thiazole, 4-4-tert-butyl-2-thiazolyl benzaldehyde, 4-4-tert-butylthiazol-2-yl benzaldehyde, 4-4-tert-butyl thiazol-2-yl benzaldehyde
PubChem CID 2778859
Nombre IUPAC 4-(4-terc-butilo-1,3-tiazol-2-il)benzaldehído
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-yl]benzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.34
Porcentaje de pureza 97%