Learn More
Ácido 4-[4-(terc-butoxicarbonil)piperazino]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10682055 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10012212 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265604 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 162046-66-4
Fórmula molecular C16H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 306.362
Clave InChI BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
PubChem CID 2795508
Nombre IUPAC Ácido 4-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.36
Porcentaje de pureza 97%