Learn More
Ácido 4,4'-estilbenodicarboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473794 1 g 1 g
11483794 5 g 5 g
11493794 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473794 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11839.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-31-2 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-31-2
Fórmula molecular C16H12O4
Peso molecular (g/mol) 268.268
Número MDL MFCD00013994
Clave InChI SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 4,4'-stilbenedicarboxylic acid, stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4-e-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4,4'-stilbenedicarboxylicacid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, 4-1e-2-4-carboxyphenyl vinyl benzoic acid, 4,4'-ethene-1,2-diyldibenzoicacid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxystilbene
PubChem CID 5374688
Nombre IUPAC ácido 4-[(E)-2-(4-carboxifenil)etenil]benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Porcentaje de pureza 96%