Learn More
4-(4-Piridilmetil)-1(2H)-ftalazinona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494827 1 g 1 g
15404837 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32145.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107558-48-5
Fórmula molecular C14H11N3O
Peso molecular (g/mol) 237.262
Número MDL MFCD00443664
Clave InChI NIQMWTLRDNQDIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-pyridylmethyl-1 2h-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1 2h-one, 4-pyridin-4-ylmethyl-2h-phthalazin-1-one, 4-4-pyridinylmethyl-1 2h-phthalazinone, 1 2h-phthalazinone,4-4-pyridinylmethyl, 4-pyridin-4-ylmethyl-1,2-dihydrophthalazin-1-one, enamine_000224, cambridge id 5237055, 4-4-pyridylmethyl-phthalazinone, 4-pyridin-4-ylmethyl phthalazin-1-ol
PubChem CID 789954
Nombre IUPAC 4-(piridin-4-ilmetil)-2H-ftalazin-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NNC2=O)CC3=CC=NC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone
Punto de fusión 215°C to 217°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.26
Porcentaje de pureza 96%