Learn More
4-(4-Piridil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481708 1 g 1 g
15401718 250 mg 250 miligramos
15491708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55462.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99163-12-9 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99163-12-9
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD02684110
Clave InChI MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
PubChem CID 639673
Nombre IUPAC 4-piridin-4-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Punto de fusión 85°C to 89°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%