Learn More
4-(4-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439710 250 mg 250 miligramos
11449710 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50958.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 224178-67-0 | C12H14N2O | 202.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224178-67-0
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD07368391
Clave InChI DRIREFRFHFBPIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11241109
Nombre IUPAC 4-piperidin-4-iloxibenzonitrilo
SMILES C1CNCCC1OC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Sinónimo 4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, 4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 4-4-piperidyloxy benzonitrile, 4-piperidin-4-yloxy-benzonitrile, acmc-1cb1d, benzonitrile,4-4-piperidinyloxy, benzonitrile, 4-4-piperidinyloxy, 4-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 98%