Learn More
4,4'-[(Fenilmetilmetil)bis[(2,5-dimetil-4,1-fenileno)-2,1-diazenediil]]bis[3-hidroxi-N-fenil-2-naftalenocarboxamida, TRC
Código de producto. 30425000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425000 50 mg
30424399 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33591050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60033-00-3
Fórmula molecular C57H46N6O4
Peso molecular (g/mol) 879.01
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-[(E)-[4-[[4-[(E)-[2-hidroxi-3-(fenilcarbamoil)naftalen-1-il]diazenilo]-2,5-dimetilfenil]-fenilmetil]-2,5-dimetilfenil]diazenil-N-fenilnaftaleno-2-carboxamida
SMILES Cc1cc(C(c2ccccc2)c3cc(C)c(cc3C)N=Nc4c(O)c(cc5ccccc45)C(=O)Nc6ccccc6)c(C)cc1N=Nc7c(O)c(cc8ccccc78)C(=O)Nc9ccccc9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-[(Phenylmethylene)bis((2,5-dimethyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H46N6O4/c1-34-30-49(60-62-52-43-26-16-14-20-39(43)32-47(54(52)64)56(66)58-41-22-10-6-11-23-41)36(3)28-45(34)51(38-18-8-5-9-19-38)46-29-37(4)50(31-35(46)2)61-63-53-44-27-17-15-21-40(44)33-48(55(53)65)57(67)59-42-24-12-7-13-25-42/h5-33,51,64-65H,1-4H3,(H,58,66)(H,59,67)
Formula Weight (peso de la fórmula) 878.3581