Learn More
4,4'-[(fenilmetil)imino]bisbutanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-[(Phenylmethyl)imino]bisbutanenitrile |
| CAS | 78217-67-1 |
| Fórmula molecular | C15H19N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3/c16-10-4-6-12-18(13-7-5-11-17)14-15-8-2-1-3-9-15/h1-3,8-9H,4-7,12-14H2 |
| SMILES | N#CCCCN(CCCC#N)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[bencil(3-cianopropil)amino]butanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.1579 |