Learn More
Ácido 4-(4-Fenilbutoxi)benzoico, TRC
Código de producto. 30240705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240705 50 mg 50 miligramos
30240823 250 mg 250 miligramos
30240877 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39925050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30131-16-9
Fórmula molecular C17H18O3
Peso molecular (g/mol) 270.32
Nombre IUPAC Ácido 4-(4-fenilbutoxi)benzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(OCCCCc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Phenylbutoxy)benzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O3/c18-17(19)15-9-11-16(12-10-15)20-13-5-4-8-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,9-12H,4-5,8,13H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1256