Learn More
4-(4-Fenil-1H-pirazol-1-il)piperidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494790 250 mg 250 miligramos
11404800 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494790 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50805.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-(4-fenil-1H-pirazol-1-il)piperidina se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902836-40-2
Fórmula molecular C14H17N3
Peso molecular (g/mol) 227.311
Número MDL MFCD08060998
Clave InChI SVKHSGABZPOEQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-phenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-phenylpyrazol-1-yl piperidine, 4-phenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24208827
Nombre IUPAC 4-(4-fenilpirazol-1-il)piperidina
SMILES C1CNCCC1N2C=C(C=N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.31
Porcentaje de pureza 95%