Learn More
4,4'-Oxidifenol, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10405281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10405281 25 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10405281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416680250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4′-Oxydiphenol
CAS 1965-09-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H10O3
Fórmula lineal HOC6H4OC6H4OH
Número MDL MFCD00016463
Cantidad 25g
Sinónimo 4,4'-oxydiphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl ether, phenol, 4,4'-oxybis, 4-4-hydroxyphenoxy phenol, p,p'-oxydiphenol, phenol, 4,4'-oxydi, p,p'-oxybisphenol, 4,4'-oxybisphenol, bis 4-hydroxyphenyl ether, unii-7l83kgh26s
Clave InChI NZGQHKSLKRFZFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1O)OC2=CC=C(C=C2)O
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenoxi)fenol
Peso molecular (g/mol) 202.21
PubChem CID 16069
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 99%