Learn More
4,4'-Oxybis (butan-1-ol), TRC
Código de producto. 30410302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410302 10 mg 10 miligramos
30410044 100 mg -
30410936 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86854310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3403-82-5
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.22
Sinónimo Dibutylene Glycol
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxibutoxi)butan-1-ol
SMILES OCCCCOCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Oxybis(butan-1-ol)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O3/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h9-10H,1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1256