Learn More
4,4'-Oxibis(ácido benzoico), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11372727 25 g 25 g
11382727 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11372727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15651.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2215-89-6 | C14H10O5 | 258.229 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2215-89-6
Fórmula molecular C14H10O5
Peso molecular (g/mol) 258.229
Número MDL MFCD00013988
Clave InChI WVDRSXGPQWNUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-oxybis benzoic acid, 4,4'-oxydibenzoic acid, 4,4'-oxybisbenzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy benzoic acid, benzoic acid, 4,4'-oxybis, 4,4'-dicarboxydiphenyl ether, 4,4-oxobisbenzoic acid, 4,4'-diphenyl ether dicarboxylic acid, diphenyl ether 4,4'-dicarboxylic acid, pubchem9032
PubChem CID 75183
Nombre IUPAC ácido 4-(4-carboxifenoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Punto de fusión 329°C to 332°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2218315
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza ≥98%