Learn More
4,4'-Oxibis(hidrazida de bencenosulfonilo), 95 %
Código de producto. 15437748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437748 500 g 500 g
15427748 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61239.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4,4′-Oxibis(hidrazida de bencenosulfonilo) es una hidrazida orgánica utilizada como agente de soplado para la espuma de poliuretano y los plásticos expandidos. Se utiliza como aditivo de polímeros para fabricar almohadillas cosméticas de espuma de poliuretano, tóneres electroestatográficos, asientos flotantes, materiales de aislamiento y embalaje, adhesivos, selladores y sustitutos del cuero.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-51-3
Fórmula molecular C12H14N4O5S2
Peso molecular (g/mol) 358.39
Número MDL MFCD00007587
Clave InChI NBOCQTNZUPTTEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-oxydibenzenesulfonohydrazide, 4,4'-oxybis benzenesulfonyl hydrazide, celogen, serogen, obsh, genitron ob, zhenitron ov, celogen ot, 4,4'-oxybis benzenesulfonhydrazide, cellmic s
PubChem CID 6649
Nombre IUPAC 4-[4-(hidrazinasulfonil)fenoxi]bencenosulfonohidrazida
SMILES NNS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NN)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
Color Blanco
Cantidad 500 g
Número UN UN3226
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido