Learn More
Ácido 1,4'-Oxybis(4,4-fenileno)diborónico, 97 %
Código de producto. 15469917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469917 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15469917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53158.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
CAS 19014-29-0
Punto de fusión >300°C
Fórmula molecular C12H12B2O5
Número MDL MFCD00433207
Cantidad 250 mg
Sinónimo oxybis 4,1-phenylene diboronic acid, 4,4'-oxybis 1,4-benzene diboronic acid, 4,4'-oxybis 1,4-phenylene diboronic acid, 4-4-boronophenoxy phenyl boronic acid, 4-4-dihydroxyboranyl phenoxy phenylboronic acid, oxybis 4,1-phenylene bisboronic acid, oxydi 4,1-phenylene diboronic acid
Clave InChI DFPCWEXYGPRULG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)B(O)O)C=C1
Nombre IUPAC ácido [4-(4-boronofenoxi)fenil]borónico
Peso molecular (g/mol) 257.84
PubChem CID 2832120
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.84
Porcentaje de pureza 97%