Learn More
Éster metílico del ácido 4-(4-oxobutil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Oxobutyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 106200-41-3 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-(4-Oxobutyl)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-9H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | O=CCCCC1=CC=C(C(OC)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-oxobutil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |