Learn More
Triacetato de éster metílico del ácido 4-[4-oxo-7-[(2,3,4-tri-O-acetil-6-metil-Beta-D-glucopiranosil)oxi]-4H-1-benzopiran-3-il]fenil beta-D-glucopiranosidurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-Oxo-7-[(2,3,4-tri-O-acetyl-6-methyl-beta-D-glucopyranuronosyl)oxy]-4H-1-benzopyran-3-yl]phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate |
| CAS | 335591-29-2 |
| Fórmula molecular | C41H42O22 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H42O22/c1-17(42)54-30-32(56-19(3)44)36(58-21(5)46)40(62-34(30)38(49)51-7)60-24-11-9-23(10-12-24)27-16-53-28-15-25(13-14-26(28)29(27)48)61-41-37(59-22(6)47)33(57-20(4)45)31(55-18(2)43)35(63-41)39(50)52-8/h9-16,30-37,40-41H,1-8H3/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36+,37+,40+,41+/m0/s1 |
| SMILES | CC(O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)C(OC)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)[C@@H]1OC2=CC=C(C(C(C3=CC=C(C=C3)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(OC)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)=CO5)=O)C5=C2)=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(metoxicarbonil)-6-((4-oxo-3-(4-(((2S,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-triacetoxi-6-(metoxicarbonil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)fenil)-4H-cromen-7-il)oxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triilo triacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 886.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 889.22 |