Learn More
Clorhidrato de 4,4'-O-(2-amino-1,3-propanodiil)bis-D-manosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-O-(2-Amino-1,3-propanediyl)bis-D-mannose Hydrochloride |
| CAS | 95245-30-0 |
| Fórmula molecular | C15H30ClNO12 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4-O-(2-Amino-1,3-Propanediyl)Bis-D-Mannose Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H29NO12.ClH/c16-5(3-25-12-6(1-17)27-14(23)10(21)8(12)19)4-26-13-7(2-18)28-15(24)11(22)9(13)20;/h5-15,17-24H,1-4,16H2;1H |
| SMILES | Cl.NC(CO[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]1CO)CO[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO |
| Nombre IUPAC | 5-[2-amino-3-[4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxipropoxi]-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4-triol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 451.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.1457 |