Learn More
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563891 25 g Frasco de vidrio 25 g
10245480 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151510250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-39-5
Fórmula molecular C12H9N3O4
Peso molecular (g/mol) 259.22
Número MDL MFCD00007310
Clave InChI BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
Nombre IUPAC (4E)-3-hidroxi-4-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Nombre de nota dye content ca 90%
Punto de fusión 185°C
Color Naranja rojizo a rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 16, 181
Índice Merck 15, 5759
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute aquous naoh
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.21
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2