Learn More
4-(4-Nitrofenilazo)resorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414923 25 g 25 g
11424923 100 g 100 g
11434923 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12232.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
It is a derivitized resorcinol dye compound with an absorption maximum of 432 nm. Used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto de colorante de resorcinol derivilizado con una absorción máxima de 432 nm. Se utiliza como indicador de pH.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio diluido. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-39-5
Fórmula molecular C12H9N3O4
Peso molecular (g/mol) 259.22
Número MDL MFCD00007310
Clave InChI BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
Nombre IUPAC (4E)-3-hidroxi-4-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 674709
Índice Merck 14,5695
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.22
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol