Learn More
4-(4-Nitrofenilazo)-1-naftol
Código de producto. 11453634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453634 250 g 250 g
11433634 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453634 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11277.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5290-62-0
Fórmula molecular C16H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 293.282
Número MDL MFCD00003975
Clave InChI UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Sinónimo 4-4-nitrophenylazo-1-naphthol, magneson ii, magnezon ii, p-nitrphenylazo-alpha-naphthol, 1-naphthol, 4-p-nitrophenyl azo, 1-naphthalenol, 4-4-nitrophenyl azo, 4-p-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthalenol
PubChem CID 5918035
Nombre IUPAC (4E)-4-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]naftalen-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 961660
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.28