Learn More
4-(4-Nitrofenilazo)-1-naftol
Código de producto. 11433634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
11433634 10 g 10 g
11453634 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11433634
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A11277.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5290-62-0
Fórmula molecular C16H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 293.282
Número MDL MFCD00003975
Clave InChI UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Sinónimo 4-4-nitrophenylazo-1-naphthol, magneson ii, magnezon ii, p-nitrphenylazo-alpha-naphthol, 1-naphthol, 4-p-nitrophenyl azo, 1-naphthalenol, 4-4-nitrophenyl azo, 4-p-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthol, 4-4-nitrophenyl azo-1-naphthalenol
PubChem CID 5918035
Nombre IUPAC (4E)-4-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]naftalen-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 961660
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.28