Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15636920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15636920 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15636920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7300010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
Punto de fusión 270°C
Nombre de nota For the determination of Mg
CAS 5290-62-0
Fórmula molecular C16H11N3O3
Fórmula lineal O2NC6H4N=NC10H6OH
Número MDL MFCD00003975
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 961660
Clave InChI UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=NNC3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])C2=C1
Nombre IUPAC (4E)-4-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 293.282
PubChem CID 5918035
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.28g/mol
Envase Glass bottle
Color Red
Cantidad 10 g
Forma física Polvo