Learn More
4-(4-Nitrofenil)-3-morfolinona, TRC
Código de producto. 30473063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473063 100 mg -
30476838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN504425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446292-04-2
Fórmula molecular C10 H10 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 222.2
Sinónimo 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone, 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)nitrobenzene, 4-(4-Nitrophenyl)-3-oxomorpholine, 4-(4-Nitrophenyl)morpholin-3-one
Nombre IUPAC 4-(4-nitrofenil)morfolina 3-una
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-4H,5-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0641