Learn More
4-(4-nitrofenil)-3-morfolinona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1330180-47-6 |
| Fórmula molecular | C10H6D4N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)nitrobenzene-d4, 4-(4-Nitrophenyl)-3-oxomorpholine-d4, 4-(4-Nitrophenyl)morpholin-3-one-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-4H,5-7H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N2CCOCC2=O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrofenil)morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0892 |