Learn More
4'-(4-Nitrobenziloxi)acetofenona, 97 %
Código de producto. 11472748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472748 1 g 1 g
11482748 5 g 5 g
11492748 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16738.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205748-03-4
Fórmula molecular C15H13NO4
Peso molecular (g/mol) 271.27
Número MDL MFCD00075690
Clave InChI GUBOWULDVFKCRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-4-nitrobenzyloxy acetophenone, 1-4-4-nitrobenzyl oxy phenyl ethanone, 4-4-nitrobenzyloxy acetophenone, 1-4-4-nitrophenyl methoxy phenyl ethanone, maybridge1_001947, acmc-1chn1, 1-acetyl-4-4-nitrophenyl methoxy benzene
PubChem CID 2801340
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(4-Nitrobenzyloxy)acetophenone
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8321694
Nombre IUPAC 1-[4-[(4-nitrofenil)metoxi]fenil]etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.28
Porcentaje de pureza 97%