Learn More
4-(4-Nitrobencilo)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10573481 5 g Frasco de vidrio 5 g
10376530 10 g Frasco de vidrio 10 g
10454575 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128550050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1083-48-3
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00006445
Clave InChI MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
PubChem CID 14129
Nombre IUPAC 4-[(4-nitrofenil)metil]piridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2C6H4NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 20, II, 272
Información de solubilidad Solubility in water: 1,04g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.