Learn More
4-(4-Nitrobencil)piridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490064 100 g 100 g
11470064 5 g 5 g
11480064 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13564.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1083-48-3 | C12H10N2O2 | 214.22 g/mol
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine is used in spectroscopic method for the determination of phosgene. It is also used in tests for alkylating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-nitrobencil)piridina se utiliza en el método espectroscópico para la determinación de fosgeno. También se utiliza en pruebas para agentes alquilantes.
Solubilidad
Soluble en acetona. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1083-48-3
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00006445
Clave InChI MNHKUCBXXMFQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-nitrobenzyl pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl pyridine, pyridine, 4-4-nitrophenyl methyl, pyridine, 4-p-nitrobenzyl, 1-p-nitrobenzyl pyridine, 4-p-nitrobenzyl pyridine, 4 4-nitrobenzyl primide, unii-0z6gs37n7h, gamma-p-nitrobenzyl pyridine
PubChem CID 14129
Nombre IUPAC 4-[(4-nitrofenil)metil]piridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CC2=CC=NC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 100 g
Beilstein 170877
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza ≥98%