Learn More
4-(4-Morfolinilmetil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154252 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10154252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376330010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
CAS 37812-51-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H14N2O
Número MDL MFCD00454271
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-morpholinomethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzonitrile, usaf a-3730, p-tolunitrile, alpha-4-morpholinyl, alpha-4-morpholinyl-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl benzonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl benzenecarbonitrile, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-4-morpholinylmethyl
Clave InChI BCZLYNFDOJXWGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre IUPAC 4-(morfolin-4-ilmetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 202.26
PubChem CID 216864
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4-Morpholinylmethyl)benzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación