Learn More
Ácido 4-(4-morfolinilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433457 250 mg 250 miligramos
11471280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26364.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 62642-62-0 | Molecular Formula: C12H15NO3 | Molecular Weight: 221.256 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62642-62-0
Fórmula molecular C12H15NO3
Peso molecular (g/mol) 221.256
Número MDL MFCD01167722
Clave InChI QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
Nombre IUPAC ácido 4-(morfolin-4-ilmetil)benzoico
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic acid
Punto de fusión 179°C to 183°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 97%