Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Código de producto. 11317569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
11317569 1g 1 g
1 options
Código de producto. 11317569 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H28034.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
CAS 364794-79-6
Fórmula molecular C17H26BNO3
Número MDL MFCD04974052
Cantidad 1g
Sinónimo 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-methylmorpholino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 4-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-morpholin-4-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
Clave InChI JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3
Nombre IUPAC 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]morpholine
Peso molecular (g/mol) 303.209
PubChem CID 2795502
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.2
Porcentaje de pureza 97%