Learn More
Ácido 4-(4-morfolinilcarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 126°C to 132°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.05 |
| Porcentaje de pureza | 98% |