Learn More
Ácido 4-(4-morfolinilcarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450406 250 mg 250 miligramos
15489887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53126.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 389621-84-5 | C11H14BNO4 | 235.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 389621-84-5
Fórmula molecular C11H14BNO4
Peso molecular (g/mol) 235.046
Número MDL MFCD03411952
Clave InChI KMNLIQJXZPBCDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid, 4-morpholine-4-carbonyl phenyl boronic acid, 4-morpholinocarbonyl phenyl boronic acid, 4-4-boronobenzoyl morpholine, 4-morpholine-4-carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinylcarbonyl phenyl, 4-boronophenyl morpholin-4-yl methanone, 4-morpholin-4-ylcarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-morpholinylcarbonyl phenyl
PubChem CID 2773546
Nombre IUPAC ácido [4-(morfolin-4-carbonil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)(O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 126°C to 132°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.05
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.