Learn More
4-(4-Morfolinil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428558 5 g 5 g
15418558 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61963.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10282-31-2
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00100115
Clave InChI ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilbenzonitrilo
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Punto de fusión 85°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Sinónimo 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino