Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(4-morfolinil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499415 1 g 1 g
15409425 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51925.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 568577-88-8 | C16H24BNO3 | 289.182 g/mol
4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 4-(4-morfolinil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 568577-88-8
Fórmula molecular C16H24BNO3
Peso molecular (g/mol) 289.182
Número MDL MFCD04112544
Clave InChI UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795361
Nombre IUPAC 4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]morfolina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.18
Porcentaje de pureza 95%