Learn More
4-(4-Morfolinil)anilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468780 5 g 5 g
15443217 1 g 1 g
11478780 25 g 25 g
11429806 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11468780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20292.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2524-67-6 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
4-(4-Morpholinyl)aniline is used in the preparation of central nervous system (CNS) active agents, also used in the color developing process in photographs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(4-morfolinil)anilina se utiliza en la preparación de agentes activos del sistema nervioso central (SNC) y en el proceso de desarrollo de color en fotografías.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, hidruros ácidos, cloruros ácidos, cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-67-6
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00006169
Clave InChI PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-ilanilina
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)aniline
Punto de fusión 129°C to 133°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 150957
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza ≥98%