Learn More
4-(4-Morfolinil)-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15445867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445867 5 g 5 g
15438305 250 mg 250 miligramos
15435867 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15445867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33081.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78335-26-9
Fórmula molecular C11H13F3N2O
Peso molecular (g/mol) 246.233
Número MDL MFCD01436021
Clave InChI DZEZKCZKDBIQSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl-phenylamine, 4-morpholino-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 822225
Nombre IUPAC 4-morfolin-4-il-2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.23
Porcentaje de pureza 97%