Learn More
Ácido 4-(4-Metilpiperazinometil)benzoico, Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30472167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472167 1 g 1 g
30479760 2.5 g 2.50 g
30467293 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3259211G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106261-49-8
Fórmula molecular C13 H18 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 307.22
Sinónimo 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid Hydrochloride (1:2), Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Nombre IUPAC ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0902