Learn More
4-(4-Metilpiperazino)benzilamina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671283 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10415502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18713CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS 216144-45-5
Fórmula molecular C12H19N3
Peso molecular (g/mol) 205.305
Número MDL MFCD03086117
Clave InChI MZFQGKRIWIKPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazino benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem9053
PubChem CID 2776493
Nombre IUPAC [4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]metanamina
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 90%