Learn More
Ácido 4-(4-metilpiperazino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582812 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10079101 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10041524 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10582812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 86620-62-4
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.272
Número MDL MFCD02682063
Clave InChI UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
PubChem CID 736532
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%