Learn More
4-(4-metilpiperazino)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methylpiperazino)aniline |
| CAS | 16153-81-4 |
| Fórmula molecular | C11H17N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3 |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-metilpiperazin-1-il)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.14 |