Learn More
4-(4-metilpiperazino)anilina, TRC
Código de producto. 30478757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478757 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30478757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32544510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)aniline
CAS 16153-81-4
Fórmula molecular C11H17N3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(p-Aminophenyl)-4-methyl-piperazine, 1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 1-(p-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzenamine, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(N-Methylpiperazino)aniline, 4-Methyl-1-(4-aminophenyl)piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N3/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-5H,6-9,12H2,1H3
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N2CCN(C)CC2
Nombre IUPAC 4-(4-metilpiperazin-1-il)anilina
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14