Learn More
4-(4-Metilpiperazino)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10029631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10029631 1 g 1 g
10110902 10 g 10 g
10585655 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10029631 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SS00001DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 16153-81-4
Fórmula molecular C11H18N3
Peso molecular (g/mol) 192.29
Número MDL MFCD00172703
Clave InChI MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
Nombre IUPAC 4-(4-metilpiperazin-1-il)anilina
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 97%