Learn More
4-(4-Metilpiperazino)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10764081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764081 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10764081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152912500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)acetophenone
Nombre de nota 98%
CAS 26586-55-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 100°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H18N2O
Número MDL MFCD00023297
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-4-4-methylpiperazino phenyl-1-ethanone, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethanone, p-4-methylpiperazino-acetophenone, acetophenone, 4'-4-methyl-1-piperazinyl, 1-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl, ethanone,1-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl
Clave InChI IRIZGAMYKHTLKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCN(CC2)C
Nombre IUPAC 1-[4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]etanona
Peso molecular (g/mol) 218.3
PubChem CID 33551
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación