Learn More
Ácido 4-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzoic Acid |
| CAS | 106261-48-7 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid, 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoic acid, 4-(4-Methylpiperazinyl)methylbenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O2/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.294 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.137 |