Learn More
{4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10537683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10537683 250 mg 250 miligramos
10239822 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10537683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45609CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 622381-65-1
Fórmula molecular C13H20N2O
Peso molecular (g/mol) 220.32
Número MDL MFCD07772866
Clave InChI ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC {4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]fenil}metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%