Learn More
4-((4-Metilpiperazina-1-il)metil)cloruro de benzoilo Dihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoyl Chloride Dihydrochloride |
| CAS | 106261-64-7 |
| Fórmula molecular | C13H17ClN2O . 2HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(4-Methylpiperazinylmethyl)benzoyl Chloride Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C13H17ClN2O.2ClH/c2*1-15-6-8-16(9-7-15)10-11-2-4-12(5-3-11)13(14)17;;/h2*2-5H,6-10H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Cl)CC1.CN3CCN(Cc4ccc(cc4)C(=O)Cl)CC3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-metilpiperazina-1-il)cloruro de metil]benzilo; Dihidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 325.7 |