Learn More
Diclorhidrato del ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato del ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride |
| CAS | 106261-49-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid, Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic Acid Hydrochloride (1:2), Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride, 4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico; diclorhidrato |
| Mostrar más |